Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ 12 x 32 mm LVI Clear Vial Convenience Pack with Screw Top Finish and Marking Patch
LVI™ Vial with a sealed-in 300 μL glass limited volume insert, fused to vial to prevent needle damage. Made of Type I borosilicate glass with white ceramic write-on patch.
Marque:  DWK Life Sciences W225326-08
Code produit. 12425011
  • 353.00€ / 100 pièces
Expédition estimée: 07-07-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Flacon en verre borosilicaté avec insert en verre à volume limité de 300 μl
  • L’insert est fusionné sur le flacon afin de ne pas endommager l’aiguille
  • Joint de bouchon à sertir
  • Zone d’écriture sur tous les flacons
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Naturel
12 mm
Oui
PTFE, silicone
0,3 mL
Bouchon à vis
Oui
Transparent
Verre borosilicaté
0,3 mL
À vis
Polypropylène
32 mm