Learn More
Cytiva Microplaques UNIFILTER™ Whatman™
Fabriquées en PP pour une stabilité chimique et thermique supérieure. Les microplaques Whatman™ UNIPLATE™ conviennent au prélèvement simple de filtrat et aux techniques de dosages homogènes utilisées dans le criblage à haut débit (HTS).
306.00€ - 428.00€
Spécification
Format | Standard |
---|---|
Description | Microplaques UNIPLATE |
Couleur | Naturel |
Matériau | PP |
À utiliser avec (application) | Idéales pour les techniques de dosages homogènes utilisées dans un screening à haut débit |
Code produit | Marque | Volume (métrique) du puits | Type de puits | Nbre de puits | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) du puits | Type de puits | Nbre de puits | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | ||
11378674
|
Cytiva
7701-5102 |
10 mL | Rond | 24 | Non stérile |
428.00€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11328684
|
Cytiva
7701-5500 |
5 mL | Plat | 48 | Non stérile |
306.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 07-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10423772
|
Cytiva
7701-5110 |
10 mL | Rond | 24 | Stérile |
395.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 27-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
Fabriquées en PP pour une stabilité chimique et thermique supérieure.Les microplaques Whatman™ UNIPLATE™ conviennent au prélèvement simple de filtrat et aux techniques de dosages homogènes utilisées dans le criblage à haut débit (HTS).
- Résistent à des températures basses (-80°C) pour un stockage à long terme
- Conformes aux normes ANSI™/SBS pour la compatibilité avec la plupart des lecteurs de microplaques et des dispositifs automatisés de manipulation des plaques
Spécification
Standard | |
Naturel | |
Idéales pour les techniques de dosages homogènes utilisées dans un screening à haut débit |
Microplaques UNIPLATE | |
PP | |
25/boîte |