Learn More
Cytiva Membranes en nitrate de cellulose, type WCN (Whatman cellulose nitrate - Nitrate de cellulose Whatman) Whatman™
Recommandée pour la plupart des applications de routine, cette membrane est fabriquée dans des conditions strictement contrôlées. Les membranes en nitrate de cellulose Whatman™ type WCN offrent une répartition étroite de la taille des pores pour une meilleure surface de capture et une analyse plus poussée.
Marque: Cytiva 7188-003
192.85 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21931" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.00600kg
Description
Recommandée pour la plupart des applications de routine, cette membrane est fabriquée dans des conditions strictement contrôlées.Les membranes en nitrate de cellulose Whatman™ type WCN offrent une répartition étroite de la taille des pores pour une meilleure surface de capture et une analyse plus poussée.
- Résistance et flexibilité accrues - La plupart des membranes sont intrinsèquement fragiles et difficiles à manipuler ; les filtres sont fréquemment endommagés lors du chargement dans des supports ou en cours d’utilisation. Les filtres à membrane en nitrate de cellulose Whatman bénéficient d’une plus grande souplesse et sont conçus pour résister aux agressions lors de la manipulation, du chargement et de l’autoclavage sans porter atteinte à leur intégrité. Ces membranes sont parmi les plus résistantes disponibles sur le marché, telles que mesurées et comparées par des tests de pressions d’éclatement.
- Faibles taux de matières extractibles - Le taux de matières extractibles des filtres à membrane est devenu un élément important suite aux nouvelles techniques de filtration ou d’adsorption. Plus particulièrement, des taux de matières extractibles élevés peuvent nuire aux applications pharmaceutiques, immunologiques, d’analyse de traces et de culture tissulaire biomédicale. Les filtres à membrane en nitrate de cellulose Whatman possèdent un faible taux de matières extractibles, généralement inférieur à celui des autres membranes de même type.
- Répartition étroite de la taille des pores - Une des principales caractéristiques des filtres à membrane Whatman est la répartition étroite des tailles de pores. La porosité nominale de ces membranes est étroitement contrôlée en raison des systèmes de fabrication et de contrôle de pointe. En outre, la variation entre lots est limitée, permettant d’obtenir des résultats de laboratoire plus homogènes.
- Stabilité thermique accrue - Les filtres à membrane sont normalement autoclavés à 121°C sans perdre leur intégrité. Les membranes en nitrate de cellulose sont disponibles sous forme de cercles, de feuilles ou de rouleaux.
- Faible rétrécissement - Un rétrécissement excessif peut causer des problèmes lors de l’autoclavage et constitue une cause fréquente de déchirure des membranes dans leurs supports après l’autoclavage. Un rétrécissement excessif peut également entraîner une diminution du débit et de la cadence totale. Les membranes Whatman présentent un faible rétrécissement lors de l’autoclavage.
- Filtres blancs unis - Filtres à membrane standard utilisés pour la plupart des applications de laboratoire impliquant des particules et des cellules dans une gamme de tailles allant de 0,1 μm à 12,0 μm. La surface de la membrane capte la plus grande partie du résidu après filtration et permet la récupération physique des dépôts et l’examen microscopique.
Spécification
Autoclavables | |
Nitrate de cellulose | |
Non stérile | |
Hydrophile | |
37 mm |
Blanc | |
0,8 μm | |
Surveillance de l’amiante (NIOSH) (surveillance de la pollution de l’air) | |
100 / boîte |
Sécurité et traitement
- Attention
Catégorie de danger
- Matière solide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
- H228-Matière solide inflammable.