Learn More
Cytiva Porte-filtres Whatman™ Swin-Lok™
Pour la microfiltration et le nettoyage minutieux de petits volumes de liquides
Marque: Cytiva 420400
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.61000kg
Description
Pour la microfiltration et le nettoyage minutieux de petits volumes de liquides
- Prend en charge les membranes Nuclepore poreuses et moulées
- Utilise la pression positive
- Compatible avec une seringue
Spécification
Luer-Slip femelle polyvalente. NPT mâle de 0,25 po et tubulure de 0,25 po | |
PC | |
Support de filtre | |
6,5 cm | |
6 cm |
Support de filtre | |
11,3 cm2 | |
2,55 in | |
2,36 in | |
Diamètre de la membrane : 47 mm, diamètre du préfiltre : 42mm |