Learn More
Cytiva Papier chromatographique Whatman™ SG 81 grade
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Longueur (métrique):
57 cm
missing translation for 'unitSize'
25 pièces
Description
- Développement simultané de plusieurs échantillons sur la même feuille dans des conditions identiques.
- Développement séquentiel des mêmes échantillons avec différents solvants et/ou différentes concentrations du même solvant.
- Convient à la chromatographie bidimensionnelle (changement de direction du front de solvant) avec une résolution améliorée possible.
- Utilisé dans les dosages enzymatiques pour séparer le produit du réactif par charge ou polarité.
Specifications
Specifications
| Épaisseur du film | 0,27 mm |
| À utiliser avec (application) | Utilisé dans les dosages enzymatiques pour séparer le produit du réactif par charge ou polarité |
| Format | Feuille |
| Qualité | SG81 |
| Matériau | Cellulose, silice à pores de grande taille |
| Largeur (impériale) | 18,1 in |
| Largeur (métrique) | 46 cm |
| Débit | 110 mm/30 min. |
| Longueur (métrique) | 57 cm |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction