Learn More
Cytiva Papiers d’analyse des semences Whatman™
Code produit. 11300664
Click to view available options
Diamètre (métrique):
90 mm
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 11300664
Marque: Cytiva 2181090
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Cercles d’analyse des semences de grade 181
Cercles d’analyse de semences de grade 181
Grâce à leur très grande pureté, nos papiers d’analyse pour graines garantissent des résultats fiables et reproductibles. Ces papiers sont en cellulose pure et sans additif. Ils ne contiennent aucune substance susceptible d’affecter la croissance des graines. Les papiers assurent une absorption constante d’eau, garantissant l’approvisionnement continu de la quantité d’eau requise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format Disque
Matériau Cellulose
À utiliser avec (application) Analyse de graines
Qualité 181
Type Papier filtre d’analyse pour graines
Diamètre (impériale) 3,54 in
Diamètre (métrique) 90 mm