Learn More
Cytiva Sachets d’hybridation scellables Whatman™
Click to view available options
Type de bouchon:
Film de scellage à chaud
Conditionnement:
50 pièces
Description
Simplifient les hybridations et les incubations
À utiliser pour les réactions d’hybridation et d’incubation sur les membranes humides fines.
- S’ouvrent sur trois côtés pour faciliter l’insertion de la membrane mouillée
- Peuvent être scellés à l’aide d’une thermoscelleuse standard
- Taille : 20,3 × 25,8 cm (8 × 10 po)
Spécification
Spécification
| Type de bouchon | Film de scellage à chaud |
| À utiliser avec (application) | Réaction d’hybridation et d’incubation |
| Quantité | 50/boîte |
| Longueur (impériale) | 8 in |
| Longueur (métrique) | 20,3 cm |
| Largeur (impériale) | 8 in |
| Largeur (métrique) | 20,3 cm |
| Type de produit | Sachet de réaction scellable |