Learn More
Cytiva Whatman™ Roby 25 Kit de validation de filtre pour seringue
Pour une utilisation avec les filtres pour seringues 25 Whatman Roby pour automatisation (nº de cat. 09302128)
Marque: Cytiva 10463898
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 1.02000kg
Description
- Comprend six types de filtres : conditionnés en six tubes de 25 supports de filtre chacun
- Protocole de validation du filtre avec aide à la sélection du filtre
- Description étape par étape des tests de sélection importants avec présentation d’ensemble des propriétés essentielles
Filtration fine des échantillons dans les tests automatiques de dissolution des comprimés. Le kit de validation de filtre Roby 25 peut être utilisé pour le développement de méthodes.
Spécification
Pour l’automatisation | |
GF (1 mu;m), GF (0,7 mu;m) ; 0,45 mu;m | |
150/boîte | |
Kit de validation de filtre |