Learn More
Cytiva Membranes en cellulose régénérée Whatman™ : Grade RC 58
Cellulose pure sans aucun agent humidifiant
Brand: Cytiva 10410312
355.89 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23266" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.24
Additional Details : Poids : 0.04410kg
Description
Cellulose pure sans aucun agent humidifiant
- Humidification spontanée, très grande résistance à l’état humide
- Excellente résistance chimique ; Adaptées aux milieux aqueux et organiques
- Hydrophiles
- Bonne stabilité mécanique
- Supportent toutes les méthodes de stérilisation
Specifications
Membrane | |
Cellulose | |
Stérile | |
RC58 | |
Disque à membrane de filtration | |
47 mm |
Cellulose régénérée | |
0,2 μm | |
Hydrophile | |
75 μm | |
Dia. 47 mm |