Learn More
Cytiva Membranes en cellulose régénérée Whatman™ : Grade RC 58
Cellulose pure sans aucun agent humidifiant
Marque: Cytiva 10410319
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 2.68070kg
Description
Cellulose pure sans aucun agent humidifiant
- Humidification spontanée, très grande résistance à l’état humide
- Excellente résistance chimique ; Adaptées aux milieux aqueux et organiques
- Hydrophiles
- Bonne stabilité mécanique
- Supportent toutes les méthodes de stérilisation
Spécification
Cellulose régénérée | |
Hydrophile | |
Dia. 100 mm |
0,2 μm | |
75 μm | |
100 mm |