Learn More
Cytiva Papiers quantitatifs Whatman™ : Cercles de grade 42
Filtrent et retiennent les particules extrêmement petites. Papiers quantitatifs Whatman™ : Les cercles de grade 42 conviennent aux procédés nécessitant une calcination.
Marque: Cytiva 1442-090
33.57 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23266" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.07200kg
Description
Filtre et retient les très petites particules.Papier filtre quantitatif Whatman™ :Les disques de grade 42 sont adaptés aux processus qui nécessitent une incinération.
Les grades sans cendres sont des filtres très purs adaptés à une large gamme de procédures de filtration analytique critiques. Les papiers filtres quantitatifs Whatman™ sont conçus pour l’analyse gravimétrique et la préparation d’échantillons pour l’analyse instrumentale.- Sans cendres : 0,007 % de cendres maximum
- Indice de rétention nominale des particules fines (2,5 μm), élimine les grosses particules qui pourraient autrement interférer avec les instruments sensibles
- Vitesse de filtration selon Herzberg de 1870 s
- Couramment utilisé comme filtre au carbonate de calcium
Spécification
96 s/100 ml/posup2/sup | |
Rond | |
Fine | |
1870 s | |
Conçu pour les analyses gravimétriques et la préparation d’échantillons pour l’analyse instrumentale. Pour les analyses gravimétriques critiques avec la rétention des particules les plus fines. | |
Lot de 100 | |
Sans cendres | |
90 mm |
Papier filtre de qualité 42 sans cendres pour l’analyse instrumentale, cercle de 90 mm (100 pièces) | |
Linters de coton haute qualité | |
Fine | |
Lent | |
Grade 42 | |
200 μm | |
3,54 in |