Learn More
Cytiva Whatman™ Papiers filtres qualitatifs : Cercles plissés de grade 2555½
Maintient le débit grâce au contact réduit entre le filtre et l’entonnoir. Les cercles plissés Whatman™ de grade 2555½ sont des papiers filtres moyens rapides utilisés dans la filtration de la maîche pour déterminer l’extrait en malt et moût et pour éliminer le dioxyde de carbone de la bière.
41.85€ - 59.90€
Spécification
Format | Cercle préplissé |
---|---|
Matériau | Cellulose |
Particle Retention | 12 μm |
Vitesse de filtration | Env. 55 s |
À utiliser avec (application) | Papier filtre moyen rapide utilisé pour la filtration de la maîche pour déterminer l’extrait en malt et moût et pour éliminer le dioxyde de carbone de la bière. |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11318884
|
Cytiva
10313947 |
185 mm | 12 μm |
41.85€
100 pièces |
Expédition estimée: 14-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11328884
|
Cytiva
10313951 |
240 mm | 12 μm |
49.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 13-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10559402
|
Cytiva
10313953 |
320 mm | 7 à 12 μm |
59.90€
100 pièces |
Expédition estimée: 14-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Les filtres en cellulose sont utilisés dans les techniques analytiques qualitatives pour déterminer et identifier les matériaux. Les filtres qualitatifs plissés déterminent et identifient les matériaux avec un débit amélioré et une capacité de charge accrue par rapport aux filtres équivalents pliés en quatre.- La surface de filtre accrue augmente la capacité de charge totale et réduit le temps de filtration global.
- Le contact réduit entre le filtre et l’entonnoir maintient le débit.
- Il n’est plus nécessaire de plier en quatre les cercles filtres pour les adapter aux entonnoirs coniques, ce qui permet de gagner du temps dans des analyses répétitives ou multiples.
- Les filtres plissés ont les mêmes propriétés techniques que les cercles filtres correspondants.
- Les filtres en cellulose sont utilisés dans les techniques analytiques qualitatives pour déterminer et identifier les matériaux.
- Les filtres qualitatifs plissés permettent d’améliorer le débit et la capacité de charge par rapport aux filtres équivalents pliés en quatre.
Spécification
Cercle préplissé | |
12 μm | |
Papier filtre moyen rapide utilisé pour la filtration de la maîche pour déterminer l’extrait en malt et moût et pour éliminer le dioxyde de carbone de la bière. | |
170 μm |
Cellulose | |
Env. 55 s | |
Grade 2555 ½ | |
Papier filtre qualitatif |