Learn More
Cytiva Les disques de papier filtre qualitatif Whatman™ Cercles plissés de grade 595½
Plissés pour gagner du temps et obtenir une adaptation optimale dans les entonnoirs à filtre conique. Les disques de papier filtre qualitatif Whatman™ Les cercles plissés de grade 595½ fournissent une surface supplémentaire pour augmenter la capacité de charge totale.
Marque:  Cytiva 10311645
48.05 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23266" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.13500kg
Code produit. 10068000
  • 53.51€ / 100 pièces
Expédition estimée: 07-08-2024
Description
Plissés pour gagner du temps et obtenir un ajustement optimal dans les entonnoirs à filtre conique.Les disques de papier filtre qualitatif Whatman™Les cercles plissés de grade 595 ½ fournissent une surface supplémentaire pour augmenter la capacité de charge totale.
Le filtre plié est utilisé pour de nombreuses applications analytiques courantes dans diverses industries. Le papier plissé améliore et facilite le processus de filtration. 
  • Permet d’économiser du temps dans des analyses répétitives ou multiples
  • Diminue le temps de filtration global ; le ralentissement normal dû à la charge de particules est éliminé
  • Augmente la capacité de charge totale
  • Maintient le débit ; le contact avec l’entonnoir est réduit, la forme du filtre est autoportant
  • Le plissage n’affecte pas de manière significative les données techniques ; les mêmes figures peuvent être utilisées avec des cercles plats
  • Le grade 595½ est un papier fin et moyen rapide avec une rétention de particules moyenne à fine
  • Applications :
    • Séparation des particules à partir d’extraits alimentaires
    • Filtration de solides d’échantillons environnementaux digérés
Spécification
Spécification
Papier filtre qualitatif plié (préplissé) de grade 595frac12;, 150 mm
Cellulose
7 μm
Moyen rapide
Grade 595 ½
150 μm
Disque plissé
7 μm
Env. 80 s
Filtre préplissé de grade standard utilisé dans de nombreuses applications analytiques courantes de différentes industries (ex. : séparation de particules d’extraits alimentaires ou filtration de solides d’échantillons environnementaux digérés pour l’analyse ICP/AAS).
Lot de 100
150 mm