Learn More
Cytiva Les disques de papier filtre qualitatif Whatman™ Cercles de grade 4
Filtrent et retiennent les grosses particules pour la surveillance de la pollution de l’air. Les disques de papier filtre qualitatif Whatman™ Les cercles de grade 4 sont utilisés lorsque des débits élevés sont nécessaires pour la surveillance de la pollution de l’air et que la collecte de particules fines n’est pas critique.
9.15€ - 205.00€
Spécification
Format | Rond |
---|---|
Matériau | Cellulose |
Particle Retention | Grosses particules et précipités gélatineux |
Porosité | Moyenne |
Vitesse de filtration | 37 s |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11370444
|
Cytiva
1004-027 |
27 mm |
59.90€
400 pièces |
Expédition estimée: 06-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12375813
|
Cytiva
1004-041 |
41 mm |
10.15€
100 pièces |
Expédition estimée: 07-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11342845
|
Cytiva
1004-042 |
42,5 mm |
11.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 06-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11390444
|
Cytiva
1004-047 |
47 mm |
14.81€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11300454
|
Cytiva
1004-050 |
50 mm |
9.15€
100 pièces |
Expédition estimée: 06-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11352845
|
Cytiva
1004-055 |
55 mm |
13.10€
100 pièces |
Expédition estimée: 07-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10598671
|
Cytiva
1004-070 |
70 mm |
15.70€
100 pièces |
Expédition estimée: 07-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11372845
|
Cytiva
1004-090 |
90 mm |
26.88€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11382845
|
Cytiva
1004-110 |
110 mm |
34.37€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11392845
|
Cytiva
1004-125 |
125 mm |
29.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10614941
|
Cytiva
1004-150 |
150 mm |
38.35€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10419691
|
Cytiva
1004-185 |
185 mm |
56.40€
100 pièces |
Expédition estimée: 07-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11322855
|
Cytiva
1004-240 |
240 mm |
86.65€
100 pièces |
Expédition estimée: 07-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11360444
|
Cytiva
1004-270 |
270 mm |
84.35€
100 pièces |
Expédition estimée: 06-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11332855
|
Cytiva
1004-320 |
320 mm |
134.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 07-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11380444
|
Cytiva
1004-400 |
400 mm |
205.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 07-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Filtre et retient les grosses particules pour la surveillance de la pollution de l’air.Les disques de papier filtre qualitatif Whatman™Les disques de grade 4 sont utilisés lorsque des débits élevés sont nécessaires dans la surveillance de la pollution atmosphérique et que la collecte des particules fines n’est pas critique.
Ces filtres en cellulose sont utilisés dans les techniques analytiques qualitatives pour déterminer et identifier les matériaux et pour clarifier des liquides.
- Rétention des particules : 25 μm
- Porosité : Grossière
- Vitesse de filtration : Herzberg 37 s
- Surface : lisse
- Filtrage extrêmement rapide avec une excellente rétention des grosses particules et précipités gélatineux tels que l’hydroxyde ferrique et l’hydroxyde d’aluminium
- Utile comme filtre rapide pour le nettoyage routinier de liquides biologiques ou d'extraits organiques pendant l'analyse
Spécification
Rond | |
Grosses particules et précipités gélatineux | |
37 s | |
Grade 4 |
Cellulose | |
Moyenne | |
Rapide | |
210 μm |