Learn More
Cytiva Filtres pour seringues en PTFE non stériles 25 mm Whatman™ Puradisc
Contiennent une membrane hydrophobe chimiquement stable et inerte. Les filtres pour seringues en PTFE 25 mm Whatman™ Puradis présentent une faible liaison protéique et leur application principale est la filtration d'échantillons non aqueux.
Marque: Cytiva 6784-2510
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.17640kg
Description
Contient une membrane hydrophobe chimiquement stable et inerte.Les filtres pour seringues en PTFE de 25 mm Whatman™ Puradisc offrent une faible liaison protéique. Ils servent principalement à filtrer des échantillons non aqueux.
- Pour la filtration des solvants, des produits chimiques et des solutions non aqueuses
- Les applications typiques incluent la HPLC, la CCM et la clarification d’échantillons GC ; la filtration de solvant HPLC
- Fabriqués en polytétrafluoroéthylène (PTFE) hydrophobe
- Non stériles, autoclavables
Spécification
Filtre pour seringue en polytétrafluoroéthylène Puradisc 25 mm, 1,0 mu;m, non stérile (50 pièces) | |
1,0 μm | |
4,2 cm2 | |
Polypropylène (PP) sans pigment | |
Raccord Luer Lock femelle | |
5,2 bar (75 psi) | |
50 pièces | |
Jusqu’à 100 mL | |
25 mm |
PTFE | |
Non stériles | |
Pour la HPLC, TLC et la clarification d’échantillons GC ; filtration de solvant de HPLC | |
Hydrophobe | |
Luer mâle | |
Whatman™ | |
Filtre pour seringue | |
22,9 x 28,4 mm |