Learn More
Cytiva Capsules à haute capacité Whatman™ Polycap™ TC
Développées pour une filtration sûre et efficace des solutions biologiques et de culture tissulaire critiques. Les capsules à haute capacité Whatman™ Polycap™ TC incluent des membranes en PES pour d’excellentes caractéristiques de débit et d’absorption protéique.
111.00€ - 251.00€
Spécification
Matériau (membrane) | PES |
---|---|
Porosité | 0,8/0,2 μm |
Stérilité | Stérile |
À utiliser avec (application) | Conviennent aux solutions pharmaceutiques aqueuses, milieux de culture tissulaire, préparation de réactifs, suspensions de virus, solutions de comptage des particules, solutions de nettoyage et de rinçage. |
Matériau de boîtiers | Polypropylène |
Code produit | Marque | Zone de filtration | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Zone de filtration | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11374624
|
Cytiva
6715-3682 |
440 cm2 |
111.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11384624
|
Cytiva
6715-7582 |
930 cm2 |
130.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11304634
|
Cytiva
6718-9582 |
1900 cm2 |
251.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Contiennent deux couches de membrane en PES — intrinsèquement hydrophiles, faible niveau de substances extractibles, excellents débits. Leurs caractéristiques de faible liaison protéique rendent ces capsules idéales pour les solutions sensibles aux risques biologiques.
- Taille des pores : 0,8/0,2 μm
- Surface de filtration : 440, 930, ou 1900 cm2
- L’évent évacue l’air pour une filtration rapide
- L’entrée est protégée pour empêcher toute contamination tactile lors de la configuration
- Connexions standard à embout cannelé
- Le boîtier du filtre en polypropylène durable peut supporter une pression maximale de fonctionnement de 4,1 bar (60 psi)
- La fabrication en salle blanche suivant les normes ISO préstérilisée assure l’homogénéité des produits
- Les numéros de lot estampillés garantissent la traçabilité de tous les composants essentiels
Conviennent aux solutions pharmaceutiques aqueuses, milieux de culture tissulaire, préparation de réactifs, suspensions de virus, solutions de comptage des particules, solutions de nettoyage et de rinçage.
Compliance
Test HIMA Challenge réussi à conserver >107 UFC/cm2 iBrevundimonas diminuta/i selon les directives ASTM 838-83 et FDA ; la rétention microbienne est corrélée à 100 % des tests d'intégrité pendant la fabrication.
Spécification
PES | |
Stérile | |
Polypropylène | |
4,1 bar (60 psi) | |
Raccord cannelé |
0,8/0,2 μm | |
Conviennent aux solutions pharmaceutiques aqueuses, milieux de culture tissulaire, préparation de réactifs, suspensions de virus, solutions de comptage des particules, solutions de nettoyage et de rinçage. | |
Raccord cannelé | |
6 to 10 mm |