Learn More
Cytiva Capsules à usage unique Whatman™ Polycap™, HD 75 HD
Click to view available options
Porosité:
0,45 μm
1 μm
5 μm
10 μm
20 μm
Type d’entrée:
Filetage NTP femelle (FNPT)
Filetage NTP mâle (MNPT)
Raccord cannelé
Type de sortie:
Filetage NTP femelle (FNPT)
Filetage NTP mâle (MNPT)
Raccord cannelé
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
Description
- Intégrité testable
- Avec évent d’entrée
- Milieux filtrants : Filtre en polypropylène anisotropique monofilament (MAPP)
- Peuvent être stérilisées par autoclavage à la vapeur ou par traitement à l’oxyde d’éthylène (EtO)
- Rétention (avec purge d'air), < 2 ml
- Pression maximale : 4,1 bar (60 psi)
Filtration de solutions aqueuses, produits biologiques, encres et pigments, émulsions photographiques, aliments et boissons, solvants. Offre de vastes possibilités entre des papiers filtres grossiers et des membranes microporeuses.
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Description | Filtre à capsule Polycap HD 75, 5,0 mu;m, avec entrée et sortie MNPT (5 pièces) |
| Matériau (membrane) | PP anisotropique monofilament |
| Porosité | 5 μm |
| Zone de filtration | 805 cm2 |
| À utiliser avec (application) | Filtration de solutions contenant de nombreux débris et préfiltration de solutions chimiques agressives. Offre de vastes possibilités entre des papiers filtres grossiers et des membranes microporeuses. |
| Matériau de boîtiers | Polypropylène |
| Type d’entrée | Filetage NTP mâle (MNPT) |
| Pression max. | 4,1 bar (60 psi) |
| Type de sortie | Filetage NTP mâle (MNPT) |