Learn More
Cytiva Capsules à usage unique Whatman™ Polycap™, HD 75 HD
Offrent une grande efficacité de filtration et une excellente pureté du filtrat grâce à ses matériaux et méthodes de fabrication. Les capsules à usage unique Whatman™ Polycap™ HD s'adaptent entre les filtres bruts et les filtres à membrane microporeuse utilisés pour la filtration finale.
Marque: Cytiva 6703-7511
94.82 EUR valable jusqu'au 2024-11-29
Utilisez le code promo "21683" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Intégrité testable
- Avec évent d’entrée
- Milieux filtrants : Filtre en polypropylène anisotropique monofilament (MAPP)
- Peuvent être stérilisées par autoclavage à la vapeur ou par traitement à l’oxyde d’éthylène (EtO)
- Rétention (avec purge d'air), < 2 ml
- Pression maximale : 4,1 bar (60 psi)
Filtration de solutions aqueuses, produits biologiques, encres et pigments, émulsions photographiques, aliments et boissons, solvants. Offre de vastes possibilités entre des papiers filtres grossiers et des membranes microporeuses.
Spécification
Autoclavable | |
PP anisotropique monofilament | |
805 cm2 | |
polypropylène (PP) | |
4,1 bar (60 psi) |
Filtre à capsule Polycap HD 75, 10,0 mu;m, avec entrée et sortie 1/2 SB (1 pièce) | |
10 μm | |
Filtration de solutions contenant de nombreux débris et préfiltration de solutions chimiques agressives. Offre de vastes possibilités entre des papiers filtres grossiers et des membranes microporeuses. | |
Raccord cannelé pour tubulure 10 à 12 mm (3/8 à 1/2°po) | |
Raccord cannelé pour tubulure 10 à 12 mm (3/8 à 1/2°po) |