Learn More
Cytiva Capsules à usage unique Whatman™ Polycap™, HD 75 HD
Code produit. 11369124
Click to view available options
Porosité:
0,45 μm
1 μm
5 μm
10 μm
20 μm
Type d’entrée:
Filetage NTP femelle (FNPT)
Filetage NTP mâle (MNPT)
Raccord cannelé
Type de sortie:
Filetage NTP femelle (FNPT)
Filetage NTP mâle (MNPT)
Raccord cannelé
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
Code produit. 11369124
Marque: Cytiva 2711T
Offrent une grande efficacité de filtration et une excellente pureté du filtrat grâce à ses matériaux et méthodes de fabrication. Les capsules à usage unique Whatman™ Polycap™ HD s'adaptent entre les filtres bruts et les filtres à membrane microporeuse utilisés pour la filtration finale.
  • Intégrité testable
  • Avec évent d’entrée
  • Milieux filtrants : Filtre en polypropylène anisotropique monofilament (MAPP)
  • Peuvent être stérilisées par autoclavage à la vapeur ou par traitement à l’oxyde d’éthylène (EtO)
  • Rétention (avec purge d'air), < 2 ml
  • Pression maximale : 4,1 bar (60 psi)
Filtration de solutions aqueuses, produits biologiques, encres et pigments, émulsions photographiques, aliments et boissons, solvants. Offre de vastes possibilités entre des papiers filtres grossiers et des membranes microporeuses.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Description Filtre à capsule Polycap HD 75, 1,0 mu;m, avec entrée et sortie FNPT (5 pièces)
Matériau (membrane) PP anisotropique monofilament
Porosité 1 μm
Zone de filtration 805 cm2
À utiliser avec (application) Filtration de solutions contenant de nombreux débris et préfiltration de solutions chimiques agressives. Offre de vastes possibilités entre des papiers filtres grossiers et des membranes microporeuses.
Matériau de boîtiers Polypropylène
Type d’entrée Filetage NTP femelle (FNPT)
Pression max. 4,1 bar (60 psi)
Type de sortie Filetage NTP femelle (FNPT)