Learn More
Cytiva Capsules jetables Whatman™ Polycap : 36TC
Filtres Polycap TC pour la filtration stérile de solutions aqueuses biologiques et de culture tissulaire
101.65€ - 830.00€
Spécification
Matériau (membrane) | PES |
---|---|
Matériau de boîtiers | polypropylène (PP) |
Pression max. | 4,1 bar (60 psi) |
Code produit | Marque | Porosité | Type d’entrée | Type de sortie | Type | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Porosité | Type d’entrée | Type de sortie | Type | Prix | Quantité et disponibilité | ||
11389144
|
Cytiva
6716-3602 |
0,2/0,2 μm | 1/4 MNPT | Raccord de sortie SB 1/4-3/8 po | Capsule de filtration, avec cloche de remplissage |
104.58€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
11399144
|
Cytiva
6715-3604 |
0,6/0,45 μm | Raccord cannelé d’entrée SB de 1/4-3/8 po | Raccord de sortie SB 1/4-3/8 po | Capsule de filtration, avec cloche de remplissage |
104.61€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
11359144
|
Cytiva
6714-3602 |
0,2/0,2 μm | Raccord cannelé d’entrée et de sortie SB de 1/4-3/8 po | Raccord de sortie SB 1/4-3/8 po | Capsule filtrante |
134.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
11309154
|
Cytiva
6714-3604 |
0,6/0,45 μm | Raccord cannelé d’entrée SB de 1/4-3/8 po | Raccord de sortie SB 1/4-3/8 po | Capsule filtrante |
119.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
11349144
|
Cytiva
6715-3602 |
0,2/0,2 μm | Raccord cannelé d’entrée et de sortie SB de 1/4-3/8 po | Raccord de sortie SB 1/4-3/8 po | Capsule de filtration, avec cloche de remplissage |
101.65€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
11329144
|
Cytiva
6715-3601 |
0,2/0,1 μm | 1/4-3/8 po avec raccord cannelé d’entrée SB | Raccord de sortie SB 1/4-3/8 po | Capsule de filtration, avec cloche de remplissage |
101.65€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
11399134
|
Cytiva
6704-9502 |
0,2/0,2 μm | Entrée / sortie sanitaires de 1-1/2 po | Entrée / sortie sanitaires de 1-1/2 po | Capsule filtrante |
830.00€
5 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
11339144
|
Cytiva
6714-3601 |
0,2/0,1 μm | Tubulure SB 6 à 10 mm (1/4 à 3/8 po) | Tubulure SB 6 à 10 mm (1/4 à 3/8 po) | Capsule filtrante |
106.01€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Description
- Filtre double épaisseur pour une longue durée de vie et une grande efficacité
- Stériles, apyrogènes
- Capsules de filtration de qualité stérile
- Les capsules de 0,2 μm sont conformes à la norme ASTM F838-83 en matière de rétention bactérienne
- Membrane à faible capacité de liaison protéique
- Hydrophiles ; Faible taux de substances extractibles
- Avec évent d’entrée
- Milieux filtrants : polyéthersulfone (PES) double couche
Applications :
Filtration stérile de solutions biologiques et de culture tissulaire. Principalement pour les solutions aqueuses
Spécification
PES | |
polypropylène (PP) | |
4,1 bar (60 psi) |