Learn More
Cytiva Membranes en PA Whatman™
Filtre universel en polyamide pure pour la clarification et la filtration stérile
Marque: Cytiva 10414114
173.26 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21631" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Mécaniquement solides
- Excellente résistance à l’humidité / sécheresse
- Hydrophiles pour solutions aqueuses et organiques
- Jusqu’à 135°C
Spécification
PA | |
Hydrophile | |
50 mm |
0,5 μm | |
110 μm |