Learn More
Cytiva Membranes en PA Whatman™
Filtre universel en polyamide pure pour la clarification et la filtration stérile
Marque: Cytiva 10414106
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Mécaniquement solides
- Excellente résistance à l’humidité / sécheresse
- Hydrophiles pour solutions aqueuses et organiques
- Jusqu’à 135°C
Spécification
PA | |
Hydrophile | |
25 mm |
0,5 μm | |
110 μm |