Learn More
Cytiva Distributeurs de bobines pour indicateurs de pH Whatman™
Utilisés pour déterminer rapidement les valeurs de pH
Marque: Cytiva 2600-103A
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Utilisé pour déterminer rapidement les valeurs de pH
- Relevés de pH instantanés
- Précis pour une grande variété de tests de pH de routine
- Pratique et portatif pour une utilisation sur le terrain
Spécification
6,4 à 8 | |
Bobine | |
Tests de pH courants | |
Distributeur indicateur de pH |