Learn More
Cytiva Papiers indicateurs de pH Whatman™, bandelettes de test CF
Fournissent une valeur visuelle de pH extrêmement claire et précise à l’aide de quatre segments différents de papiers indicateurs imprégnés de colorants. Les papiers indicateurs de pH Whatman™, les bandelettes CF utilisent des colorants qui sont chimiquement liés au papier et ne peuvent pas être lixiviés dans la solution.
31.85€ - 39.90€
Spécification
Format | Bande |
---|---|
Comprend | Supports en plastique, segments en papier sur chaque bandelette, chartes indicatrices supplémentaires |
Quantité | 100/paquet |
Type | Bandelette de test pH, avec liaison couleur |
Dimensions (L x l) | 80 x 6 mm |
Code produit | Marque | Plage de pH | Dimensions (L x l) | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Plage de pH | Dimensions (L x l) | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10377481
|
Cytiva
2613-991 |
0 à 14 | 80 x 6 mm | Bandelette de test pH, avec liaison couleur |
31.85€
100 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11390684
|
Cytiva
2614-991 |
4,5 à 10 | 80 x 6 mm | Bandelette de test pH, avec liaison couleur |
39.90€
100 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
Fournit une valeur visuelle du pH extrêmement claire et précise à l’aide de quatre segments de papiers indicateurs imprégnés de colorants. Les papiers indicateurs de pH, bandelettes de test CF Whatman™ utilisent des colorants chimiquement liés au papier qui ne peuvent pas fuir dans la solution.
- Supports en plastique qui conservent leur rigidité dans les liquides
- Les segments de papier sur chaque bandelette possèdent des colorants chimiquement liés ; ils ne peuvent donc pas se lixivier dans la solution
- Les tableaux d’indicateurs complémentaires permettent une comparaison claire
- Bandelettes de gamme complète (0 à 14) graduées en unités de 1 pH ; bandelettes de gamme large (pH de 4,5 à 10) en unités de 0,5 pH
- Boîtes de 100 ; chaque bandelette mesure environ 0,25 × 3 po (6 × 80 mm)
Spécification
Bande | |
100/paquet | |
80 x 6 mm | |
6 mm |
Supports en plastique, segments en papier sur chaque bandelette, chartes indicatrices supplémentaires | |
Bandelette de test pH, avec liaison couleur | |
80 mm |