Learn More
Cytiva Membranes hydrophiles en polycarbonate Whatman™ Nuclepore™
Convient à un large éventail de types d'échantillons et d'applications, notamment les dosages biologiques, la biologie cellulaire et l'analyse de l'environnement
Marque: Cytiva 10417406
72.84 EUR valable jusqu'au 2024-11-29
Utilisez le code promo "21683" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Taille de pores strictement définie de l’ordre du sous-micron, ce qui permet de mesurer la déformation des particules et de capturer de très petites particules
- Les membranes sont disponibles dans une gamme de tailles de pores, de diamètres et de formats de feuilles
- Matériau poreux offrant une porosité extrêmement précise et une forte densité de pores
- Traitement au polyvinylpyrrolidone (PVP) pour ses qualités hydrophiles
- Faible taux de substances extractibles, qui réduit le risque de contamination de l’échantillon
- Importante résistance chimique et bonne stabilité thermique pour une large gamme de types d’échantillons
- Teneur en cendres constante et faible, tare réduite
- Surface de la membrane lisse et plane pour une bonne visibilité des particules
Spécification
5 μm | |
Film en polycarbonate track-etched (PFTE) | |
Membrane hydrophile Nucleopore |
Microscopie, cytologie, parasitologie, ainsi que certaines analyses de l'air et de l'océanographie | |
100/Bte | |
25 mm |