Learn More
Cytiva Système Minifold I Spot-Blot complet à 96 puits (acrylique)
Minifold I Spot-Blot system, complete 96 well (acrylic)
Marque: Cytiva 10447850
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Easy-to-assemble system.
- Available in three interchangeable configurations for spot-, dot-, and slot-blots.
- Accepts all types of transfer membranes: Allows for choice of membrane with the highest binding capacity.
Spécification
Minifold I Spot-Blot System | |
Acrylic 96-well manifold apparatus, 5 x Protran BA85 sheets, 5 x 3mm Chr sheets | |
Acrylique | |
200 μL/well |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Cytiva Système Minifold I Spot-Blot complet à 96 puits (acrylique) > Minifold I Spot-Blot; Well plate: 12.5mm2/dot; 200uL/well
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu