Learn More
Cytiva Filtres sans seringue Whatman™ Mini-UniPrep™ avec septa pré-fendus
Traitement des charges d’échantillons en trois fois moins de temps. Les filtres sans seringue Whatman™ Mini-UniPrep™ avec septa pré-fendus offrent un moyen plus rapide et plus facile d’éliminer les particules des échantillons en cours de préparation pour les analyses HPLC et U-HPLC.
Marque: Cytiva US503NPUPES
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.31000kg
Description
Éliminent les problèmes de détérioration du septum associés aux échantillonnages automatisés répétés. Disponibles en standard sous forme de filtres translucides. À utiliser avec des systèmes robotisés standard sur les instruments HPLC à aiguilles sensibles pour un meilleur rendement.
- Pour l’automatisation à haut débit
- Le bouchon à septum fendu permet d’utiliser les filtres Mini-UniPrep avec la robotique actuelle sur les instruments HPLC, pour une automatisation à haut débit.
- Le bouchon à septum fendu durable mais flexible est spécialement conçu pour les instruments d’échantillonnage sensibles.
- Évaporation minimale des échantillons
- Améliorent la productivité et l’efficacité en laboratoire en traitant les échantillons en trois fois moins de temps que les filtres pour seringues classiques ; Constitués d’une chambre d’une capacité de 0.5 ml et d’un piston avec une membrane de filtration d’un côté et un bouchon / septum pré-assemblé de l’autre
- Conçus pour s’adapter à tous les échantillonneurs automatiques compatibles avec les flacons de 12 × 32 mm ; Sinon, percez le septum à l’aiguille pour soutirer l’échantillon en vue d’une injection manuelle dans un analyseur.
NYL
- Type d’échantillon : échantillons aqueux / organiques intrinsèquement hydrophiles dans la gamme de pH 3 à 10
- Type d’échantillon : hydrophobe, pour les échantillons à >50 % de solvants organiques
- Type d’échantillon : aqueux / ≤60 % de solvants organiques - milieu de liaison protéique faible et non spécifique
Évitez tout remplissage excessif de l’ensemble de filtration ou comprimez l’appareil à un certain angle avant que l’étanchéité ne soit réalisée. Du liquide peut s’échapper de l’orifice d’aération, entraînant une perte de l’échantillon ou des dommages corporels.
Applications :
- Analyse HPLC / UHPLC de routine
- Dosages de composites
- Uniformité du contenu
- Précipitation de protéines
- Tests de solubilité
- Tests de dissolution
- Robotique standard sur les instruments HPLC avec des aiguilles sensibles, pour un meilleur rendement
- Échantillons photosensibles
- Chromatographie d’échange d’ions
Informations sur la commande
Les filtres sont également disponibles avec un bouchon évasé pour permettre un fonctionnement sans problème avec des échantillonneurs automatiques Shimadzu™ .
Un compresseur multi-échantillons peut prendre en charge jusqu’à six échantillons à la fois, réduisant ainsi la durée de traitement des échantillons.
Spécification
PES | |
Analyse HPLC / UHPLC de routine ; Dosages de composites ; Uniformité du contenu ; Précipitation de protéines ; Tests de solubilité ; Tests de dissolution ; Filtration d’échantillons ; Robotique standard sur les instruments HPLC avec des aiguilles sensibles, permettant un débit plus élevé ; Échantillons sensibles à la lumière | |
Filtre sans seringue |
0.45 μm | |
1000/boîte |