Learn More
Cytiva Filtres sans seringue Whatman™ Mini-UniPrep™ avec septa pré-fendus
Traitement des charges d’échantillons en trois fois moins de temps. Les filtres sans seringue Whatman™ Mini-UniPrep™ avec septa pré-fendus offrent un moyen plus rapide et plus facile d’éliminer les particules des échantillons en cours de préparation pour les analyses HPLC et U-HPLC.
Marque:  Cytiva US203NPUNYL
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.27000kg
Code produit. 11318774
  • 275.00€ / 100 pièces
Expédition estimée: 08-08-2024
Description
Éliminent les problèmes de détérioration du septum associés aux échantillonnages automatisés répétitifs. Disponibles en standard sous forme de filtres translucides. À utiliser avec la robotique standard sur des instruments HPLC dotés d’aiguilles sensibles, pour un débit plus élevé.
  • Pour la robotique à haut débit
  • Le bouchon à septum fendu permet une utilisation de Mini-UniPrep avec la robotique actuelle sur les instruments HPLC pour une automatisation à haut débit
  • Le bouchon à septum fendu résistant et flexible a été spécialement conçu pour les instruments ayant des besoins d’échantillonnage sensibles
  • L’évaporation des échantillons est minimale
  • Augmentez la productivité et l’efficacité du laboratoire en traitant les échantillons en trois fois moins de temps par rapport aux filtres pour seringues traditionnels Comprend une chambre d’une capacité de 0,5 ml et un piston avec membrane de filtration à une extrémité et un bouchon/septum préfixé à l’autre
  • Conçu pour s’adapter à n’importe quel échantillonneur automatique accueillant 12 flacons × 32 mm, ou pour percer le septum avec une aiguille pour prélever l’échantillon pour une injection manuelle dans un analyseur
Nylon (NYL)
  • Type d’échantillon : Échantillons intrinsèquement hydrophiles, aqueux/organiques dans une gamme de 3 à 10pH
Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
  • Type d’échantillon : Hydrophobe, pour échantillons>50 % de solvants organiques
Polyfluorure de vinylidène (PVDF)
  • Type d’échantillon : Aqueux/≤60 % de solvants organiques - milieux de liaison protéique non spécifiques et faibles
Évitez tout remplissage excessif de l’ensemble de filtration ou compression de l’appareil à un certain angle avant que l’étanchéité ne soit assurée. Le liquide peut s'échapper du trou d’aération, et provoquer ainsi une perte d’échantillon ou des blessures.
Applications :
  • Analyse HPLC/UHPLC de routine
  • Dosages de composites
  • Uniformité de teneur
  • Précipitation des protéines
  • Test de dissolution
  • Tests de dissolution
  • Filtration des échantillons
  • Robotique standard sur les instruments HPLC avec des aiguilles sensibles, permettant un débit plus élevé
  • Échantillons photosensibles
  • Chromatographie d'échange d’ions
Informations sur la commande
Les filtres sont également disponibles avec un bouchon évasé pour permettre un fonctionnement sans problème avec des échantillonneurs automatiques Shimadzu™ .
Un compresseur multi-échantillons peut prendre en charge jusqu’à six échantillons à la fois, réduisant ainsi la durée de traitement des échantillons.
Spécification
Spécification
Nylon
Analyse HPLC / UHPLC de routine ; Dosages de composites ; Uniformité du contenu ; Précipitation de protéines ; Test de solubilité ; Test de dissolution ; Filtration d’échantillons ; Robotique standard sur les instruments HPLC avec des aiguilles sensibles, permettant un débit plus élevé ; Échantillons sensibles à la lumière
Seringue filtrante
0,45 μm
100/boîte