Learn More
Cytiva Filtres sans seringue Mini-UniPrep™ G2 de Whatman™
Filtre tout-en-un combiné pour l'analyse UHPLC/HPLC prise en charge par l'échantillonneur automatique.
530.00€ - 5525.00€
Spécification
Description | Seringues filtrantes |
---|---|
Matériau | Verre borosilicaté |
À utiliser avec (application) | Analyse UHPLC/HPLC prise en charge par l’échantillonneur automatique |
Type | G2 |
Volume (métrique) | 0,5 ml |
Code produit | Marque | Matériau (membrane) | Porosité | Matériau de boîtiers | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Matériau (membrane) | Porosité | Matériau de boîtiers | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||
15500123
|
Cytiva
GN503NPEAQU |
PVDF | 0,2 μm | Translucide avec bouchon standard | Flacon d’échantillonnage automatique, piston avec membrane filtrante intégrée, bouchon standard |
5275.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 10-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15520123
|
Cytiva
GN503NPEORG |
PTFE | 0,2 μm | Translucide avec bouchon standard | Flacon d’échantillonnage automatique, piston avec membrane filtrante intégrée, bouchon standard |
5275.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 10-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15510123
|
Cytiva
GN503NPENYL |
Nylon | 0,2 μm | Translucide avec bouchon standard | Flacon d’échantillonnage automatique, piston avec membrane filtrante intégrée, bouchon standard |
5275.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 05-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15213285
|
Cytiva
GN503NPUAQU |
PVDF | 0,45 μm | Translucide avec bouchon standard | Flacon d’échantillonnage automatique, piston avec membrane filtrante intégrée, bouchon standard |
5275.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 05-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15540123
|
Cytiva
GN503NPUGMF |
Fibre de verre | 0,45 μm | Translucide avec bouchon standard | Flacon d’échantillonnage automatique, piston avec membrane filtrante intégrée, bouchon standard |
5275.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 05-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15580133
|
Cytiva
GS503NPEAQU |
PVDF | 0,2 μm | Translucide avec bouchon à septum fendu | Flacon d’échantillonnage automatique, piston avec membrane filtrante intégrée, bouchon à septum fendu |
5525.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 05-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15590133
|
Cytiva
GS503NPENYL |
Nylon | 0,2 μm | Translucide avec bouchon à septum fendu | Flacon d’échantillonnage automatique, piston avec membrane filtrante intégrée, bouchon à septum fendu |
5525.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 05-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15510143
|
Cytiva
GS503NPUAQU |
PVDF | 0,45 μm | Translucide avec bouchon à septum fendu | Flacon d’échantillonnage automatique, piston avec membrane filtrante intégrée, bouchon à septum fendu |
5525.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 10-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15520143
|
Cytiva
GS503NPUORG |
PTFE | 0,45 μm | Translucide avec bouchon à septum fendu | Flacon d’échantillonnage automatique, piston avec membrane filtrante intégrée, bouchon à septum fendu |
5525.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 05-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
13267129
|
Cytiva
GN203NPEPP |
PP | 0,2 μm | Translucide avec bouchon standard | Flacon d’échantillonnage automatique, piston avec membrane filtrante intégrée, bouchon standard |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
15510133
|
Cytiva
GS203NPEPP |
PP | 0,2 μm | Translucide avec bouchon standard | Flacon d’échantillonnage automatique, piston avec membrane filtrante intégrée, bouchon à septum fendu |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
15530123
|
Cytiva
GN503NPEPP |
PP | 0,2 μm | Translucide avec bouchon standard | Flacon d’échantillonnage automatique, piston avec membrane filtrante intégrée, bouchon standard |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
Description
- Chambre en verre borosilicaté avec bouchon septum standard ou fendu
- Boîtier translucide ou ambré
- Avec flacon d'échantillonnage automatique intégré, piston avec membrane filtrante
- Contient 0,5 ml d'échantillon non filtré
Spécification
Seringues filtrantes | |
Analyse UHPLC/HPLC prise en charge par l’échantillonneur automatique | |
0,5 ml |
Verre borosilicaté | |
G2 |