Learn More
Cytiva Membranes Whatman™ Microplus
Dotées d’une distribution de la taille des pores très étroite, de faibles niveaux de matières extractibles et d’une stabilité accrue de la température. Les membranes Whatman™ Microplus conviennent à la préparation des échantillons, aux études microbiologiques et à la filtration de solutions aqueuses.
Marque:  Cytiva 10407714
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.11000kg
Code produit. 11919217
  • 183.00€ / 100 pièces
Expédition estimée: 20-01-2025
Description
La méthode de filtration sur membrane (MF) est excellente pour la détermination et le dénombrement des contaminants microbiens.
  • Filtres à membrane spéciale en nitrate de cellulose développés pour le contrôle de la qualité microbiologique
  • Haute résistance mécanique
  • Débit élevé
  • Stériles, emballages individuels
  • Tous les filtres à membrane sont dotés d’une grille à fort contraste (3,1 mm)
  • Type STL dans les boîtes distributrices pour faciliter l’élimination et la manipulation sécurisée grâce au distributeur de membranes
Spécification
Spécification
Blanc
Microplus-21 ST
Stérile
Noir
Grille
Nitrate de cellulose
0,45 μm
Contrôle de la qualité microbiologique
31mm
50 mm
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Matière solide inflammable Catégorie 1
FDS Documents