Learn More
Cytiva Membranes Whatman™ Microplus
Dotées d’une distribution de la taille des pores très étroite, de faibles niveaux de matières extractibles et d’une stabilité accrue de la température. Les membranes Whatman™ Microplus conviennent à la préparation des échantillons, aux études microbiologiques et à la filtration de solutions aqueuses.
Marque: Cytiva 10407114
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
La méthode de filtration sur membrane (MF) est excellente pour la détermination et le dénombrement des contaminants microbiens.- Filtres à membrane spéciale en nitrate de cellulose développés pour le contrôle de la qualité microbiologique
- Haute résistance mécanique
- Débit élevé
- Stériles, emballages individuels
- Tous les filtres à membrane sont dotés d’une grille à fort contraste (3,1 mm)
- Type STL dans les boîtes distributrices pour faciliter l’élimination et la manipulation sécurisée grâce au distributeur de membranes
Spécification
blanc | |
Nitrate de cellulose | |
0,45 μm | |
Contrôle de la qualité microbiologique | |
31 mm | |
50 mm |
Distributeur de membranes | |
Microplus-21STL | |
Stérile | |
Noir | |
Grille |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Attention
Catégorie de danger
- Matière solide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
- H228-Matière solide inflammable.