Learn More
Cytiva Membranes d’ester de cellulose mixte unies Whatman™ ME 25
Facilite le processus de comptage et minimise la fatigue oculaire grâce à un contraste de couleur entre la surface et les colonies. Les membranes d’ester de cellulose mixte unies Whatman™ ME 25 se caractérisent par une surface lisse et plus uniforme.
Marque: Cytiva 10401621
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Excellent contraste pour faciliter la détection des particules.
- Offrent un haut degré de zone de surface interne pour une plus grande adsorption du produit.
- Capacité de charge des saletés plus importante.
- Biologiquement inerte avec une stabilité thermique satisfaisante.
- Aucun surfactant risquant de contaminer les échantillons.
- La structure microporeuse uniforme de la membrane permet des débits élevés.
Spécification
Autoclavable | |
Mélange d’acétate de cellulose et de nitrate de cellulose | |
Non stérile | |
unie | |
ME25 | |
145 μm |
2.8bar | |
0,45 μm | |
12,5 s / 100 ml / 12,5 cm2 | |
Papier entrelacé | |
50Pack | |
100 mm |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- ME25, 0.45µm 100mm
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Matière solide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
- H228-Matière solide inflammable.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: nitrocellulose