Learn More
Cytiva Membranes d’ester de cellulose mixte unies Whatman™ ME 24
Permet l’absorption du milieu de croissance par les colonies bactériennes sans inhiber chimiquement leur croissance. Les membranes d’ester de cellulose mixte unies Whatman™ ME 24 sont composées d’acétate de cellulose et de nitrate de cellulose, ce qui permet d’obtenir une surface plus uniforme.
Marque:  Cytiva 10401714
109.57 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21631" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11375314
  • 154.00€ / 100 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Permet l’absorption du milieu de croissance par les colonies bactériennes sans inhiber chimiquement leur croissance.Les membranes d’ester de cellulose mixte unies Whatman™ ME 24 sont composées d’acétate de cellulose et de nitrate de cellulose, ce qui permet d’obtenir une surface plus uniforme.
  • Permet le dénombrement visuel des bactéries
  • Adaptés à la culture bactérienne, y compris la culture d’E. coli
  • Biologiquement inerte avec une bonne stabilité thermique
  • La structure microporeuse uniforme offre des débits élevés lorsque les membranes sont utilisées à des fins de filtration
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Autoclavable
Ester de cellulose mixte
Non stérile
unie
ME24
135 μm
3.7bar
0,2 μm
20 s / 100 ml / 12,5 cm2
Papier entrelacé
100/boîte
50 mm
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • ME24, 0.2µm 50mm
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H228-Matière solide inflammable.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: nitrocellulose