Learn More
Cytiva Membranes d’ester de cellulose mixte unies Whatman™ ME 24
Permet l’absorption du milieu de croissance par les colonies bactériennes sans inhiber chimiquement leur croissance. Les membranes d’ester de cellulose mixte unies Whatman™ ME 24 sont composées d’acétate de cellulose et de nitrate de cellulose, ce qui permet d’obtenir une surface plus uniforme.
Marque: Cytiva 10401712
127.05 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21631" pour bénéficier de cette offre.
Description
Permet l’absorption du milieu de croissance par les colonies bactériennes sans inhiber chimiquement leur croissance.Les membranes d’ester de cellulose mixte unies Whatman™ ME 24 sont composées d’acétate de cellulose et de nitrate de cellulose, ce qui permet d’obtenir une surface plus uniforme.
- Permet le dénombrement visuel des bactéries
- Adaptés à la culture bactérienne, y compris la culture d’E. coli
- Biologiquement inerte avec une bonne stabilité thermique
- La structure microporeuse uniforme offre des débits élevés lorsque les membranes sont utilisées à des fins de filtration
Specifications
Autoclavable | |
Filtre à membrane | |
0,2 μm | |
20 s / 100 ml / 12,5 cm2 | |
Papier entrelacé | |
100/boîte | |
Disque à membrane de filtration |
3.7bar | |
Ester de cellulose mixte | |
Non stérile | |
unie | |
ME24 | |
135 μm | |
47 mm |
Safety and Handling
- ME24, 0.2
Signal Word
- Attention
Hazard Category
- Matière solide inflammable Catégorie 2
Hazard Statement
- H228-Matière solide inflammable.
Precautionary Statement
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
Supplemental information
- MIXTURE LIST-Contient: Nitrocellulose
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.