Learn More
Cytiva Membranes d’ester de cellulose mixte unies Whatman™ ME 24
Permet l’absorption du milieu de croissance par les colonies bactériennes sans inhiber chimiquement leur croissance. Les membranes d’ester de cellulose mixte unies Whatman™ ME 24 sont composées d’acétate de cellulose et de nitrate de cellulose, ce qui permet d’obtenir une surface plus uniforme.
Marque: Cytiva 10401706
99.29 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21631" pour bénéficier de cette offre.
Description
Permet l’absorption du milieu de croissance par les colonies bactériennes sans inhiber chimiquement leur croissance.Les membranes d’ester de cellulose mixte unies Whatman™ ME 24 sont composées d’acétate de cellulose et de nitrate de cellulose, ce qui permet d’obtenir une surface plus uniforme.
- Permet le dénombrement visuel des bactéries
- Adaptés à la culture bactérienne, y compris la culture d’E. coli
- Biologiquement inerte avec une bonne stabilité thermique
- La structure microporeuse uniforme offre des débits élevés lorsque les membranes sont utilisées à des fins de filtration
Spécification
Autoclavable | |
Filtre à membrane | |
0,2 μm | |
20 s / 100 ml / 12,5 cm2 | |
Papier entrelacé | |
100/boîte | |
Disque à membrane de filtration |
3.7bar | |
Ester de cellulose mixte | |
Non stérile | |
unie | |
ME24 | |
135 μm | |
25 mm |
Sécurité et traitement
- ME24, 0.2µm 25mm
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Matière solide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
- H228-Matière solide inflammable.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: nitrocellulose