Learn More
Cytiva Membranes d’ester de cellulose mixte unies Whatman™ ME 24
Permet l’absorption du milieu de croissance par les colonies bactériennes sans inhiber chimiquement leur croissance. Les membranes d’ester de cellulose mixte unies Whatman™ ME 24 sont composées d’acétate de cellulose et de nitrate de cellulose, ce qui permet d’obtenir une surface plus uniforme.
Marque: Cytiva 10401731
169.35 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21631" pour bénéficier de cette offre.
Description
Permet l’absorption du milieu de croissance par les colonies bactériennes sans inhiber chimiquement leur croissance.Les membranes d’ester de cellulose mixte unies Whatman™ ME 24 sont composées d’acétate de cellulose et de nitrate de cellulose, ce qui permet d’obtenir une surface plus uniforme.
- Permet le dénombrement visuel des bactéries
- Adaptés à la culture bactérienne, y compris la culture d’E. coli
- Biologiquement inerte avec une bonne stabilité thermique
- La structure microporeuse uniforme offre des débits élevés lorsque les membranes sont utilisées à des fins de filtration
Spécification
Autoclavable | |
Ester de cellulose mixte | |
Non stérile | |
unie | |
ME24 | |
135 μm |
3.7bar | |
0,2 μm | |
20 s / 100 ml / 12,5 cm2 | |
Papier entrelacé | |
25Pack | |
142 mm |
Sécurité et traitement
- ME24, 0.2 µm 142 mm, 25 pack
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Matière solide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
- H228-Matière solide inflammable.