Learn More
Cytiva Papier de test bleu Litmus Whatman™
Imprégné d’un mélange d’indicateurs de pH, les papiers Litmus d’acide-alcali supposent une couleur spécifique au pH de l’échantillon au contact d’un échantillon. Le papier de test bleu Litmus Whatman™ permet de déterminer rapidement les valeurs de pH et possède une variété d’applications dans les laboratoires et l’industrie.
19.70€ - 22.85€
Spécification
Indicateur coloré | Bleu |
---|---|
Plage de pH | 5 à 8 |
Type | Papier de test |
Code produit | Marque | Format | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Format | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11380674
|
Cytiva
2600-201A |
Bobine |
22.85€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11334974
|
Cytiva
10360300 |
Bande |
19.70€
100 pièces |
Expédition estimée: 14-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Imprégné d’un mélange d’indicateurs de pH, le papier de tournesol pour acides / alcalis affiche une couleur spécifique au pH de l’échantillon au contact d’un échantillon.Le papier de tournesol bleu Whatman™ permet de déterminer rapidement les taux de pH et peut être utilisé pour de nombreuses applications dans les laboratoires et l’industrie.
Tests à indicateurs mixtes conçus pour des tests de solutions de pH rapides, précis et fiables.- Relevés de pH instantanés
- Précis pour une grande variété de tests de pH de routine
- Pratique et portatif pour une utilisation sur le terrain
- Changement de couleur dans les solutions de pH d’environ 5 à 8
- Économiques
Spécification
Bleu | |
5 à 8 | |
Papier de test |