Learn More
Cytiva Tissu de nettoyage pour objectif Whatman™
Code produit. p-3651084
Click to view available options
Dimensions (L x l):
150 x 100 mm
300 x 200 mm
570 x 460 mm
Quantité:
100 feuilles
25 pochettes de 25 feuilles
Conditionnement:
100 pièces
500 pièces
625 pièces
Code produit. 11360654
Marque: Cytiva 2105841
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Offre une solution de nettoyage anti-rayures. La lingette de nettoyage pour verres Whatman™ élimine l’humidité et les matières grasses en toute sécurité.
Offre une solution de nettoyage anti-rayures. La lingette de nettoyage pour verres Whatman™ élimine l’humidité et les matières grasses en toute sécurité.
Tissu résistant à texture souple ne laissant pas de fibres. Protège les objectifs et autres surfaces optiques en verre, quartz ou plastique des rayures.
  • Chimiquement pur, exempt de silicone et d’autres additifs
  • Une absorption élevée entraîne une sécurité accrue lors de l’élimination de l’humidité de surface et de la graisse
  • Épaisseur de 0,035 à 0,040 mm
  • Feuilles de grade 105
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Lingette pour verres
Description N’endommage pas les verres ou les surfaces optiques, ne laisse aucune fibre
Dimensions (L x l) 150 x 100 mm
À utiliser avec (application) Élimination de l’humidité et des matières grasses en toute sécurité.
Quantité 25 pochettes de 25 feuilles