Learn More
Cytiva Tissu de nettoyage pour objectif Whatman™
Click to view available options
Dimensions (L x l):
150 x 100 mm
300 x 200 mm
570 x 460 mm
Quantité:
100 feuilles
25 pochettes de 25 feuilles
Description
Offre une solution de nettoyage anti-rayures.La lingette de nettoyage pour verres Whatman™ élimine l’humidité et les matières grasses en toute sécurité.
Tissu résistant à texture souple ne laissant pas de fibres. Protège les objectifs et autres surfaces optiques en verre, quartz ou plastique des rayures.
- Chimiquement pur, exempt de silicone et d’autres additifs
- Une absorption élevée entraîne une sécurité accrue lors de l’élimination de l’humidité de surface et de la graisse
- Épaisseur de 0,035 à 0,040 mm
- Feuilles de grade 105
Spécification
Spécification
Type de produit | Lingette pour lentille |
Description | N’endommage pas les verres ou les surfaces optiques, ne laisse aucune fibre |
Dimensions (L x l) | 570 x 460 mm |
À utiliser avec (application) | Élimination de l’humidité et des matières grasses en toute sécurité. |
Quantité | 100 feuilles |