Learn More
Cytiva Distributeur de papier test de l’acétate de plomb Whatman™
Distributeur de papier de test qualitatif rapide pour détecter le sulfure d’hydrogène
Marque: Cytiva 2602-501A
20.21 EUR valable jusqu'au 2024-10-31
Utilisez le code promo "21744" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Détections sur papier de test de l’acétate de plomb
- Faible volume de 5 ppm de flux atmosphérique ou gazeux H2S
- Faible volume de 4 ppm seulement de H202 en prénoircissant le papier avec du H2S
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Pour du papier de test qualitatif rapide permettant de détecter le sulfure d’hydrogène, détection sim; 5 ppm de H2S dans l’atmosphère ou le flux de gaz | |
À l’unité | |
Distributeur de papier test de l’acétate de plomb |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
- H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: acetic acid, lead(2+) salt, trihydrate