Learn More
Cytiva HEPA-CAP 150 Whatman™
Click to view available options
Diamètre (métrique) du disque:
150 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
inlet 3/8 in. FNPT, outlet 3/8 in. FNPT
Capsule en fibre de verre pour aération stérile et filtration en ligne de gaz, Surface de filtration de 2590cm2, Flux bidirectionnel, Raccord entrée sortie: 3/8FNPT, Pression maximale 4,1 Bar, Conforme USP Class VI, Autoclavable
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Description | HEPA-CAP 150, entrée FNPT de 3/8 po, sortie FNPT de 3/8 po (1 unité) |
| Matériau (membrane) | Microfibre de verre |
| Matériau de boîtiers | Polypropylène |
| Type d’entrée | 3/8 po FNPT |
| Pression max. | 4,1 bar (60 psi) |
| Nb par paquet | 1 pièce |
| Type de sortie | 3/8 po FNPT |
| Quantité | 5 unités |
| Diamètre (métrique) du disque | 150 mm |