Learn More
Cytiva Whatman™ Cercle de papier filtre quantitatif renforcé sans cendres de grade 989
Recommandé pour l’analyse quantitative, l’analyse gravimétrique, la chromatographie et les travaux électrophorétiques
Marque: Cytiva 10308210
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
- Retient les précipités moyens tels que le carbonate de calcium et le sulfate de baryum chaud
- Possède une surface rugueuse
- Débit et porosité moyens
- Taille de pores de 8 à 10 μm
- Diamètre : 4,33 po (110 mm)
Spécification
Rond | |
Moyenne | |
100/Bte | |
110 mm |
Moyenne | |
Grade 989 | |
4,33 in |