Learn More
Cytiva Whatman™ GV 100 Series Glass Vacuum Filtration Manifolds, Replacement Parts
Replacement parts for Whatman™ GV 100 Series Vacuum Filtration Manifolds, includes funnels, lower base supports, frits/sieves, centering rings, and clamps.
Marque: Cytiva 10443002
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.37000kg
Description
- Résistance chimique à la plupart des solutions aqueuses et organiques
- Résistant aux solutions aqueuses et caustiques
- Autoclavables ; ils peuvent être stérilisés par chaleur sèche à 180°C
- Ils peuvent être utilisés jusqu’à 200°C
Spécification
Raccord de couplage de tuyau | |
Manifold Model GV 100/0 and GV 100/1 | |
70 cm2 | |
Verre borosilicaté | |
1 Ea. | |
500 ml (entonnoir) | |
90 mm |
Replacement Part for GV 100 Series Glass Vacuum Filtration Manifolds | |
Verre borosilicaté avec pince en acier inoxydable | |
Filtration et analyse biologique, l’écran de support 304 en acier inox convient à une utilisation avec des solutions protéiques | |
1/boîte | |
Partie supérieure du dispositif de filtration sous vide en verre | |
225 mm |