Learn More
Cytiva Papier de transfert de grade GB003 Whatman™
Code produit. 11909257
Click to view available options
Longueur (métrique):
7 cm
10 cm
15 cm
16 cm
20 cm
30 cm
46 cm
58 cm
Dimensions (LxW):
7 x 10 cm
10 x 10 cm
15 x 15 cm
15 x 20 cm
16 x 18 cm
20 x 20 cm
20 x 25 cm
30 x 60 cm
46 x 57 cm
58 x 60 cm
Largeur (métrique):
10 cm
15 cm
18 cm
20 cm
25 cm
57 cm
60 cm
Förpackningsstorlek
100 pièces
25 pièces
50 pièces
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11909257
missing translation for 'mfr': Cytiva 10426892
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Garantit l’absence de contamination lors des phases du transfert. Le papier de transfert Whatman™ de grade GB003 élimine les variations d’une feuille à l’autre grâce à des tailles de membranes coupées avec précision.
Garantit l’absence de contamination lors des phases du transfert. Le papier de transfert de qualité GB003 Whatman™ élimine les variations d’une feuille à l’autre grâce à des tailles de membranes coupées avec précision.
Cellulose pure produite entièrement à partir des linters de coton de la meilleure qualité, sans aucun additif. Garantit l’absence de contamination lors des phases du transfert
  • Spécialement fabriqué et testé pour les techniques de chromatographie et de transfert. Assure la pénétration capillaire et l’uniformité de l’action capillaire, essentielles pour obtenir des transferts propres et égaux lors du processus
  • Whatman 3 MM Chr est considéré comme la norme de l’industrie pour les procédures de transfert
  • Tailles pratiques disponibles sous forme de feuilles découpées avec précision par rapport au gel et aux tailles de membranes de transfert les plus appréciées. Utilisation possible dès sa “sortie de l’emballage” et élimination des variations d’une feuille à l’autre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Longueur (métrique) 58 cm
Largeur (métrique) 60 cm
À utiliser avec (application) Papier à usage général pour Western Blot
Largeur (impériale) 23.6 in
Format Feuille
Matériau Cellulose pure
Longueur (impériale) 22,8 in
Dimensions (LxW) 58 x 60 cm
Épaisseur 0,8 mm
Qualité GB003
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.