Learn More
Cytiva Filtres en microfibre de verre Whatman de grade 934-AH RTU, prêts à l'emploi
Prêts à l'emploi, les papiers filtres en microfibre de verre de grade 934-AH de GE sont la version à gain de temps des papiers filtres en microfibre de verre 934-AH de GE, qui sont largement utilisés pour l'analyse des solides en suspension totaux.
Marque: Cytiva 3827-090
198.94 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23266" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Les papiers filtres en microfibre de verre de qualité 934-AH RTU ont été pré-lavés, séchés (ou enflammés), refroidis, desséchés et pesés, éliminant les étapes de pré-traitement requises par les parties C, D et E de la méthode standard de laboratoire 2540 de l’EPA américaine
- Rétention des particules fines de 1,5 μm
- Débits élevés pour traiter des échantillons lourds et troubles
- Conditionnés avec un bac en aluminium à code-barres indiquant le poids du filtre qui peut être utilisé pour trouver la documentation du poids du filtre
- La gamme 934-AH RTU existe en trois variétés différentes : 934-AH-RTU pour les solides en suspension et dissous ; RTU pour les volatiles ; RTU double poids
- Les versions économiques des filtres pour test 934-AH RTU dissous, suspendus et volatiles sont également disponibles
- Les versions économiques sont pré-lavées et séchées, mais ne sont pas pesées et ne sont pas fournies avec des codes-barres
Spécification
Non autoclavable | |
Microfibre de verre | |
Non stérile | |
934-AH RTU | |
Filtre RTU pour volatil, pré-pesé | |
90 mm |
Nos papiers filtres en microfibre de verre Whatman de grade 934-AH RTU ont été prélavés, séchés (ou enflammés), refroidis, desséchés et pesés, ce qui élimine les étapes de prétraitement qui sont autrement exigées par la partie 2 540 de la méthode standard de laboratoire de l’Agence américaine pour la protection de l’environnement (US EPA) | |
1,5 μm | |
Analyse des solides totaux dissous et volatils en suspension ; Filtration des eaux usées ; Pour les matières volatiles, pré-pesées | |
100 | |
341 ml/min |