Learn More
Cytiva Papier filtre quantitatif de grade 589/2 Whatman™
Retiennent les précipités fins moyens avec un matériau quasiment exempt de cendres. Le papier filtre quantitatif de grade 589/2 de qualité Whatman™ est utilisé lorsque des précipités fins moyens sont collectés et que des papiers doivent être mis en place pour soutenir l’analyse.
24.30€ - 186.00€
Spécification
Code couleur | Blanc |
---|---|
Matériau | Linters de coton haute qualité |
Particle Retention | 4 à 12 μm |
Vitesse de filtration | 70 s |
Débit | Moyenne |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Format | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Format | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11355194
|
Cytiva
10300106 |
50 mm | Rond |
26.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 07-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11365194
|
Cytiva
10300107 |
55 mm | Rond |
26.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 07-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11315204
|
Cytiva
10300112 |
150 mm | Rond |
89.63€
100 pièces |
Expédition estimée: 06-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10028030
|
Cytiva
10300110 |
110 mm | Rond |
55.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11335204
|
Cytiva
10300120 |
240 mm | Rond |
186.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 06-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11345204
|
Cytiva
10300143 |
110 mm | Plié |
78.35€
100 pièces |
Expédition estimée: 07-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10619991
|
Cytiva
10300102 |
12,7 mm | Rond |
97.30€
1000 pièces |
Expédition estimée: 06-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11305204
|
Cytiva
10300111 |
125 mm | Rond |
62.30€
100 pièces |
Expédition estimée: 06-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11345194
|
Cytiva
10300103 |
40,5 mm | Plié |
24.30€
100 pièces |
Expédition estimée: 07-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10262181
|
Cytiva
10300108 |
70 mm | Plié |
34.90€
100 pièces |
Expédition estimée: 07-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10727371
|
Cytiva
10300109 |
90 mm | Plié |
42.75€
100 pièces |
Expédition estimée: 20-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11325204
|
Cytiva
10300114 |
185 mm | Plié |
130.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Retiennent les précipités fins moyens avec un matériau quasiment exempt de cendres.Le papier filtre quantitatif de grade 589/2 Whatman™ est utilisé lorsque des précipités fins moyens sont collectés et que des papiers doivent être mis en place pour soutenir l’analyse.
Conçu pour les analyses gravimétriques- Filtre avec ruban blanc pour précipités moyens fins
- Sans cendres
- Vitesse de filtration moyenne
- Pour la mesure de la teneur en sable dans les denrées alimentaires
- Pour la détermination de la qualité de la farine
- Pour l’analyse de la suspension aqueuse
Spécification
Blanc | |
4 à 12 μm | |
Moyenne | |
Sans cendres |
Linters de coton haute qualité | |
70 s | |
180 μm |