Learn More
Cytiva Papier chromatographique de cellulose Grade 3MM Chr Whatman™ : Cercles
Click to view available options
Longueur (métrique):
2,4 cm
2,5 cm
Matériau:
Cellulose
Linter de coton
Conditionnement:
100 pièces
Description
Généralement fabriqué et testé pour les techniques chromatographiques, ce qui assure la pénétration capillaire et l’uniformité de l’action capillaire.
- Cellulose pure produite entièrement à partir de linters de coton de la meilleure qualité, sans aucun additif.
- Épaisseur : 0,34mm
- Débit de 130 mm / 30 min.
Spécification
Spécification
| Description | Les cercles chromatographiques de cellulose grade 3 mm Chr sont un papier de 0,34 mm pour chromatographie et électrophorèse générales. |
| Dimensions (L x l) | 2,4 cm (0,94 po) |
| Épaisseur du film | 0,34 mm |
| À utiliser avec (application) | Pour la chromatographie et l’électrophorèse générales |
| Format | Rond |
| Qualité | Grade 3 mm Chr |
| Longueur (impériale) | 0,94 in |
| Matériau | Linter de coton |
| Débit | 130 mm/30 min. |
| Longueur (métrique) | 2,4 cm |