Learn More
Cytiva Papier chromatographique de cellulose Whatman™ Grade 2668 Chr
Click to view available options
Conditionnement:
100 pièces
Description
- Cellulose pure produite entièrement à partir des linters de coton de la meilleure qualité, sans aucun additif.
- Spécialement fabriqué et testé pour les techniques de chromatographie. Ceci garantit la capillarité et l’uniformité de l’action capillaire, essentielles aux séparations chimiques.
- également souvent utilisé dans la transfert des protéines et des acides nucléiques.
Specifications
Specifications
| Description | Les feuilles chromatographiques de cellulose 2668 Chr sont un papier de 0,9 mm pour la séparation de molécules relativement grandes par électrophorèse. |
| Dimensions (L x l) | 58 x 60 cm (22,8 x 23,6 po) |
| Qualité | Qualité 2668 Chr |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction