Learn More
Cytiva Papier chromatographique de cellulose Whatman™ Grade 1 Chr
Garantit la capillarité et l’uniformité de l’action capillaire, essentielles aux séparations chimiques. Le papier de chromatographie en cellulose Whatman™ grade 1 Chr est un papier de 0,18 mm d’épaisseur à surface lisse avec un débit linéaire (eau) de 130 mm / 30 min.
Marque: Cytiva 3001-681
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Garantit la capillarité et l’uniformité de l’action capillaire, essentielles aux séparations chimiques.Le papier de chromatographie en cellulose Whatman™ de grade 1 Chr est un papier de 0,18 mm d’épaisseur à surface lisse avec un débit linéaire (eau) de 130 mm / 30 min.
Papier de chromatographie standard World : papier de 18 mm pour séparations analytiques générales, disponible en rouleaux, feuilles ou bandes.- Cellulose pure produite entièrement à partir des linters de coton de la meilleure qualité, sans aucun additif.
- Spécialement fabriqué et testé pour les techniques de chromatographie.
- Largement utilisé pour le transfert de protéines et d’acides nucléiques.
- Bonne résolution pour les séparations analytiques générales.
Spécification
Le rouleau chromatographique de cellulose 1 Chr est un papier de 0,18 mm destiné aux séparations analytiques générales. | |
0.18 mm | |
Séparations analytiques générales, transfert des protéines et des acides nucléiques | |
Qualité 1 Chr | |
Linters de coton haute qualité | |
15.0 cm | |
100 m |
15 cm x 100 m (5,9 po x 328,0 pi) | |
Lisse | |
Rouleau | |
328.0 pieds | |
5,9 in | |
130 mm/30 min. |