Learn More
Cytiva Papier chromatographique de cellulose Whatman™ Grade 1 Chr
Click to view available options
Longueur (métrique):
100 m
21,3 cm
30 cm
58 cm
Largeur (métrique):
1 cm
3,0 cm
5.0 cm
10.0 cm
10 cm
11 cm
15.0 cm
68 cm
Format:
Bande
Feuille
Rouleau
Conditionnement:
1 pièce
100 pièces
Description
Garantit la capillarité et l’uniformité de l’action capillaire, essentielles aux séparations chimiques.Le papier de chromatographie en cellulose Whatman™ de grade 1 Chr est un papier de 0,18 mm d’épaisseur à surface lisse avec un débit linéaire (eau) de 130 mm / 30 min.
Papier de chromatographie standard World : papier de 18 mm pour séparations analytiques générales, disponible en rouleaux, feuilles ou bandes.
- Cellulose pure produite entièrement à partir des linters de coton de la meilleure qualité, sans aucun additif.
- Spécialement fabriqué et testé pour les techniques de chromatographie.
- Largement utilisé pour le transfert de protéines et d’acides nucléiques.
- Bonne résolution pour les séparations analytiques générales.
Spécification
Spécification
| Description | Le rouleau chromatographique de cellulose 1 Chr est un papier de 0,18 mm destiné aux séparations analytiques générales. |
| Dimensions (L x l) | 1,0 cm x 100 m (0,39 po x 328 pi) |
| Épaisseur du film | 0,18 mm |
| Finition | Lisse |
| À utiliser avec (application) | Séparations analytiques générales, transfert des protéines et des acides nucléiques |
| Format | Rouleau |
| Qualité | Qualité 1 Chr |
| Longueur (impériale) | 328,0 ft |
| Matériau | Linters de coton haute qualité |
| Largeur (impériale) | 0,39 in |
| Afficher plus |